Learn More
Feuille de palladium, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palladium foil |
| Note relative au nom | 0.25mm (0.01 in.) thick |
| Quantité | 100 x 100 mm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈1.9g/25x25mm |
| Forme | Feuille |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |