Learn More
Feuille de métal en palladium, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, plus de 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366378 25 x 25 mm 25mm
11345899 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366378 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011917.FF
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5-3-7440
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium foil
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) thick
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Poids ≈3.8g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté ≥99.95%