Learn More
Palladium(II) 2,2,2-trifluoroacetate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30987551
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30987551 5 g
30975534 25 g
30973400 250 mg
30971385 10 g
30975708 100 mg
30970078 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30987551 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1466585g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) 2,2,2-trifluoroacetate
CAS 42196-31-6
Formule moléculaire C4F6O4Pd
Numéro MDL MFCD00013204
Quantité 5 g
SMILES O=C([O-])C(F)(F)F.O=C([O-])C(F)(F)F.[Pd+2]
Poids moléculaire (g/mol) 332.45
Pourcentage de pureté 98%