Learn More
Palladium(II) Acetate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palladium(II) Acetate |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2 |
| Poids de la formule | 223.9301 |