Learn More
Palladium(II) Acetate, TRC
Code produit 30428214
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30428214 50 mg -
30410945 100 mg 100mg
30414360 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30428214 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP14110550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3375-31-3
Formule moléculaire (C2H3O2)2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 224.51
Synonyme Palladium(2+) Acetic Acid Salt, Palladium Acetic Acid Salt, Bis(Acetato)palladium, Diacetatopalladium, Diacetoxypalladium, HyCat 1, HyCat Base 1, Palladium Diacetate, Palladous Acetate
Nom IUPAC palladium(2+);diacetate
SMILES [Pd+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) Acetate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Poids de la formule 223.9301
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.