Learn More
Chlorure de palladium (II), TRC
Code produit 30416021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30416021 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416021 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP1411502.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium (II) Chloride
CAS 7647-10-1
Formule moléculaire PdCl2
Quantité 2.5 g
Synonyme Dichloropalladium, Enplate Activator 440, NSC 146183, Niklad 262, Palladium Dichloride, Palladous Chloride
Formule InChI InChI=1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES Cl[Pd]Cl
Nom IUPAC dichloropalladium
Poids moléculaire (g/mol) 177.33
Poids de la formule 175.8412