Learn More
Chlorure de palladium (II), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palladium (II) Chloride |
| CAS | 7647-10-1 |
| Formule moléculaire | PdCl2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Dichloropalladium, Enplate Activator 440, NSC 146183, Niklad 262, Palladium Dichloride, Palladous Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | Cl[Pd]Cl |
| Nom IUPAC | dichloropalladium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 177.33 |
| Poids de la formule | 175.8412 |