Learn More
Trifluoroacétate de palladium(II), TRC
Code produit 30418966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418966 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418966 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP1411552.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) Trifluoroacetate
CAS 42196-31-6
Formule moléculaire 2(C2 H F3 O2 ) . Pd
Quantité 2.5 g
Synonyme Palladium Bis(2,2,2-trifluoroacetate), Palladium Bis(trifluoroacetate), Palladium Trifluoroacetate, Trifluoroacetic Acid palladium(2+) Salt Trifluoroacetic Acid Palladium(II) Salt
Formule InChI InChI=1S/2C2HF3O2.Pd/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);
SMILES O=C(C(F)(F)F)O.O=C(C(F)(F)F)O.[Pd]
Nom IUPAC Trifluoroacétate de palladium(II)
Poids moléculaire (g/mol) 334.46
Poids de la formule 333.88