Learn More
Feuille de métal en palladium-argent, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace à l’exclusion du Pt), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palladium Silver foil |
| Note relative au nom | 0.025mm (0.001 in.) thick |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Pd:Ag; 77:23 wt% |
| Quantité | 50 x 50 mm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈0.18g/25x25mm |
| Forme | Feuille |
| Notes de pourcentage du dosage | (base des métaux à l’exception du Pt) |
| Numéro MDL | MFCD02091738 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |