Learn More
Feuille de métal en palladium-argent, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace à l’exclusion du Pt), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11346139 50 x 50 mm
11325427 25 x 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346139 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042684.FI
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium Silver foil
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) thick
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Pd:Ag; 75:25 wt%
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Poids ≈3.64g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exception du Pt)
Numéro MDL MFCD02091738
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99.9%