Learn More
Balle en palladium, dia. 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x longueur 6,35 mm (0,25 po), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Source d’évaporation, jet d’hydrogène, production de bijoux, contacts électriques pour semi-conducteurs
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Palladium slug |
| Note relative au nom | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
| Quantité | 1 Pc. |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈2.41g/slug |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (Metals basis) |
| Forme | Pastille |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.