Learn More
Éponge en palladium, maille de -100+325, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394598 1 g 1g
11304608 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394598 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042431.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5-3-7440
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium sponge
Couleur Gris à noir
Quantité 1 g
Dimensions de la maille −100+325 Mesh
Odeur Odorless
Forme Éponge
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3089
Pourcentage de pureté 99.95%