Learn More
Fil de palladium, 1 mm (0,04 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palladium |
| Couleur | Argent à gris |
| Aspect | Silver gray wire |
| Densité | 12.02g/cm3 at 20°C |
| Quantité | 50 cm |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (Metals basis) |
| Forme | Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre |