Learn More
Fil de palladium, 1 mm (0,04 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351358
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
Conditionnement:
10cm
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11351358 10 cm 10cm
11331358 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010280.BS
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. .9.44 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5-3-7440
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray wire
Quantité 10 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Forme Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre