Learn More
Fil de palladium, dia. 1,0 mm (0,04 po), 99,98 + % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
Conditionnement:
10cm
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399357 10 cm 10cm
11309367 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040212.BS
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5-3-7440
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium wire
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) dia.
Quantité 10 cm
Odeur Odorless
Poids ≈9.44g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté ≥99.98%