Learn More
Gilac™ Conteneur palette avec 3 patins
Code produit 17988511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
610 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17988511 610 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17988511 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G124003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    716.80€
    477.88€ / 1 pièces
    Économisez 238.92€
    33% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Le conteneur palette avec 3 patins est idéal pour stocker et transporter des aliments en vrac. Adapté à tous les besoins industriels de transformation alimentaire.
  • Conteneur à palettes polyvalent idéal pour stocker et transporter des aliments en vrac, adapté à tous les besoins industriels de transformation alimentaire.
  • Conteneur à palettes robuste, facile à intégrer dans des systèmes automatisés, équipé de 4 ft
  • Également disponible avec 4 ft (G124002) et en jaune, rouge, bleu ou vert sur demande.
  • Sa fonctionnalité empilable garantit des avantages d’économie d’espace lors du transport des objets vides.
  • Empilement sûr grâce aux coins arrondis.
  • Capacité de charge réelle : 450 kg
  • Capacité de surcharge : 4 500 kg
Spécification
Capacité (impériale) 161,1 gal
Capacité (métrique) 610 l
Type de bouchon Couvercle
Couleur Gris
Matériau PE-HD
Forme Rectangulaires
Capacité de charge (métrique) 450 kg
Type de produit Contenedor de palets
Dimensions (L x l x H) 1200 x 1000 x 760 mm
Longueur (métrique) 1200 mm
Longueur (impériale) 47,2 in
Largeur (métrique) 1000 mm
Largeur (impériale) 39,4 in
Hauteur (métrique) 760 mm
Hauteur (impériale) 31,1 in