Learn More
acide palmitoléique, > 99%, MP Biomedicals™
Code produit 11449361 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449361 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11449361 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215604491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    229.95€ / 1g
    Économisez 12.05€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 61-25-6
Formule moléculaire C20H22ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 375.849
Clé InChI UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme papaverine hydrochloride, cardiospan, cardoverina, dispamil, drapavel, forpavin, papalease, papaversan, pavatest, paverolan
CID PubChem 6084
Nom IUPAC 1-[(3,4-diméthoxyphényl)méthyl]-6,7-diméthoxyisoquinoléine;chlorhydrate
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC2=NC=CC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)OC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Palmitoleic Acid
Couleur Incolore
Densité 0,895 g/mL à 20 °C
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Quantité 1 g
Poids de la formule 254.4
Pourcentage de pureté >99%
Forme physique Liquide congelé
compliance-icons
Identifiant produit
  • palmitoleic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: palmitoleic acid