Learn More
Acide palmitélaïdique, TRC
Code produit 30428764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428764 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30428764 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP14400550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Palmitelaidic Acid
CAS 10030-73-6
Formule moléculaire C16 H30 O2
Quantité 50 mg
Synonyme 9-Hexadecenoic acid','(E)- (8CI), (9E)-9-Hexadecenoic acid, (E)-9-Hexadecenoic acid, (E)-Hexadec-9-enoic acid, 9-trans-Hexadecenoic acid, Palmitelaidic acid, trans-9-Hexadecenoic acid, trans-Palmitoleic acid, 9-Hexadecenoic acid','(9E)-, (E)-9-Hexadecenoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7+
SMILES CCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC acide (E)-hexadéc-9-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 254.41
Poids de la formule 254.2246