Learn More
Acide palmitélaïdique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palmitelaidic Acid |
| CAS | 10030-73-6 |
| Formule moléculaire | C16 H30 O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 9-Hexadecenoic acid','(E)- (8CI), (9E)-9-Hexadecenoic acid, (E)-9-Hexadecenoic acid, (E)-Hexadec-9-enoic acid, 9-trans-Hexadecenoic acid, Palmitelaidic acid, trans-9-Hexadecenoic acid, trans-Palmitoleic acid, 9-Hexadecenoic acid','(9E)-, (E)-9-Hexadecenoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7+ |
| SMILES | CCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (E)-hexadéc-9-énoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 254.41 |
| Poids de la formule | 254.2246 |