Learn More
Palmitic Acid-d4, TRC
Code produit 30410646
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30410646 50 mg 50mg
30421554 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30410646 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP14450250MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75736-47-9
Formule moléculaire C16 D4 H28 O2
Poids moléculaire (g/mol) 260.449
Synonyme Hexadecanoic-5,5,6,6-d4 acid (9CI), Hexadecanoic-5,5,6,6-D4 acid, [5,5,6,6-2H4]Hexadecanoic acid, Hexadecanoic acid-5,5,6,6-d4, Palmitic-5,5,6,6-d4 acid, Palmitic acid-5,5,6,6-d4
Nom IUPAC 5,5,6,6-tetradeuteriohexadecanoic acid
SMILES [2H]C([2H])(CCCCCCCCCC)C([2H])([2H])CCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Palmitic Acid-d4
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i11D2,12D2
Poids de la formule 260.265