Learn More
Palmitic Acid-d4, TRC
Code produit 30421554
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30421554 5 mg 5mg
30410646 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30421554 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP1445025MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75736-47-9
Formule moléculaire C16 D4 H28 O2
Poids moléculaire (g/mol) 260.449
Synonyme Hexadecanoic-5,5,6,6-d4 acid (9CI), Hexadecanoic-5,5,6,6-D4 acid, [5,5,6,6-2H4]Hexadecanoic acid, Hexadecanoic acid-5,5,6,6-d4, Palmitic-5,5,6,6-d4 acid, Palmitic acid-5,5,6,6-d4
Nom IUPAC 5,5,6,6-tetradeuteriohexadecanoic acid
SMILES [2H]C([2H])(CCCCCCCCCC)C([2H])([2H])CCCC(=O)O
Specifica
Nom chimique ou matériau Palmitic Acid-d4
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i11D2,12D2
Poids de la formule 260.265
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.