Learn More
Chlorure de palmitoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10217463 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10217463 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10731161 5 mL Flacon en verre 5mL
10668021 100 mL Flacon en verre 100mL
10013690 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10217463 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 304290025
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 112-67-4 | C16H31ClO | 274.88 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-67-4
Numéro MDL MFCD00000742
Clé InChI ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
CID PubChem 8206
Nom IUPAC Chlorure d’hexadécanoyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Palmitoyl chloride
Note relative au nom 98%
Acidité 1% max. (as palmitic acid)
Point de fusion 9.0°C to 14.0°C
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 199.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 160°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H31ClO
Formule linéaire CH3(CH2)14COCl
Indice de réfraction 1.4510 to 1.4530
Quantité 2.5 L
Beilstein 02, 374
Gravité spécifique 0.9
Poids moléculaire (g/mol) 274.873
Poids de la formule 274.88
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide