Learn More
Chlorure de palmitoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494884 100 g 100g
11404894 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494884 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13812.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-67-4 | C16H31ClO | 274.873 g/mol
Palmitoyl chloride is a compound which has been used as a polymeric carrier for plasmid DNA delivery to 293T cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de palmitoyl est un composé qui a été utilisé comme portoir polymérique pour l’administration d’ADN plasmide dans les cellules 293T.
Solubilité
Soluble dans l’éther. Se décompose dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Sensible à l’humidité. Dessécher à température ambiante. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-67-4
Formule moléculaire C16H31ClO
Poids moléculaire (g/mol) 274.873
Numéro MDL MFCD00000742
Clé InChI ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
CID PubChem 8206
Nom IUPAC Chlorure d’hexadécanoyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Palmitoyl chloride
Point de fusion ∼9°C to 12°C
Densité 0.906
Point d’ébullition 174°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 182°C (359°F)
Formule linéaire CH3(CH2)14COCl
Indice de réfraction 1.452
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 972409
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ether.Decomposes in water and alcohol.
Poids de la formule 274.88
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Palmitoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecanoyl chloride