Learn More
Chlorure de palmitoyle, TRC
Code produit 30420849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420849 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30420849 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP1564801G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Palmitoyl Chloride
CAS 112-67-4
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C16H31ClO
Quantité 1 g
Synonyme Hexadecanoic Acid Chloride, NSC 9854, Palmitic Acid Chloride, Palmitic Chloride, Palmityl Acid Chloride
Formule InChI InChI=1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Nom IUPAC Chlorure d’hexadécanoyle
Poids moléculaire (g/mol) 274.87
Poids de la formule 274.2063
Pourcentage de pureté >95