Learn More
Palmitoylethanolamide, MedChemExpress
Code produit 16468018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16468018 10 mg
16427796 100 mg
16403947 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16468018 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY20685
MedChemExpress Palmitoylethanolamide (Palmidrol) is an active endogenous compound which can used for preventing virus infection of the respiratory tract.
Palmitoylethanolamide (Palmidrol) is an active endogenous compound which can used for preventing virus infection of the respiratory tract.
Spécification
Nom chimique ou matériau Palmitoylethanolamide
Forme physique Powder
CAS 544-31-0
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H37NO2
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme PalmidrolLoramine P 256
Informations sur la solubilité DMSO : 2.6 mg/mL (8.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(NCCO)=O
Poids moléculaire (g/mol) 299.49
Poids de la formule 299.49
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research