Learn More
Palmitoylethanolamide, TRC
Code produit 30005112
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005112 10 mg 10mg
30004167 50 mg 50mg
30010519 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005112 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP15508010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-31-0
Formule moléculaire C18H37NO2
Poids moléculaire (g/mol) 299.49
Synonyme (Hydroxyethyl)palmitamide, 2-(Palmitoylamino)ethanol, 2-Palmitamidoethanol, AM 3112, Impulsin, Loramine P 256, Mackpeart DR 14V, N-(2-Hydroxyethyl)hexadecanamide, N-(2-Hydroxyethyl)palmitamide, N-Hexadecanoylethanolamine, N-Palmitoylethanolamine, NSC 23320, Palmidrol, Palmitic Acid Monoethanolamide, Palmitic Monoethanolamide
Nom IUPAC N-(2-hydroxyethyl)hexadecanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Palmitoyl Ethanolamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21)
Poids de la formule 299.2824
Pourcentage de pureté >95%