Learn More
Palmitate de palmityle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15485548 1 g 1g
15495548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485548 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59283.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.70€
    81.65€ / 1g
    Économisez 9.05€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 540-10-3 | C32H64O2 | 480.86 g/mol
It is used as emollients, masking agents and skin conditioning and a glosser and thickener for creams. It improves emulsion texture and stability and gives structure to cosmetic sticks. Used in skin and hair applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme émollient, agent de masquage et agent de conditionnement de la peau, et aussi comme agent lustrant et épaississant pour les crèmes. Il améliore la texture et la stabilité des émulsions et donne une structure aux bâtons cosmétiques. Utilisé dans les applications cutanées et capillaires.
Solubilité
Soluble dans l’acétone chaude.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des chauffages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-10-3
Formule moléculaire C32H64O2
Poids moléculaire (g/mol) 480.86
Numéro MDL MFCD00053739
Clé InChI PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester
CID PubChem 10889
ChEBI CHEBI:75584
Nom IUPAC Hexadécanoate d’hexadécanyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Palmityl palmitate
Point de fusion 55°C to 56°C
Formule linéaire CH3(CH2)14CO2(CH2)15CH
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in hot acetone.
Poids de la formule 480.85
Pourcentage de pureté 96%