Learn More
N-oxyde de palonosétron-3-ène, TRC
Product Code. 30427591
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30427591 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30427591 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP16582010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Palonosetron-3-ene N-Oxide
CAS 1021456-82-5
Formule moléculaire C19 H22 N2 O2
Quantité 10 mg
Synonyme 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one','2,4,5,6-tetrahydro-2-[(3S)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-, 2,4,5,6-Tetrahydro-2-[(3S)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-1H-benz[de]isoquinolin-1-one, Palonosetron-3-ene N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C19H22N2O2/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-20(19)17-12-21(23)9-7-13(17)8-10-21/h2,4,6,11,13,17H,1,3,5,7-10,12H2/t13?,17-,21?/m1/s1
SMILES [O-][N+]12CCC(CC1)[C@@H](C2)N3C=C4CCCc5cccc(C3=O)c45
Nom IUPAC 2-[(3S)-1-oxido-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-5,6-dihydro-4H-benzo[de]isoquinolin-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 310.39
Poids de la formule 310.1681