Learn More
Palonosetron hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16424157
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16424157 50 mg
16411356 200 mg
16407996 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16424157 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYA0021
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Palonosetron hydrochloride is a 5-HT3 antagonist used in the prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Palonosetron hydrochloride is a 5-HT3 antagonist used in the prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Spécification
Nom chimique ou matériau Palonosetron hydrochloride
CAS 135729-62-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H25ClN2O
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (300.42 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (10.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C[C@@]([H])(CCC2)C3=C2C=CC=C13)[C@@H]4CN5CCC4CC5.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 332.87
Poids de la formule 332.87
Pourcentage de pureté 99.58%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation