Learn More
Chlorhydrate de palonosétron,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16504374 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16504374 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16504374 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 462990010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Palonosetron hydrochloride
CAS 135729-62-3
Point de fusion 307.0°C
Formule moléculaire C19H25ClN2O
Numéro MDL MFCD00939524
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: freely soluble.
Clé InChI OLDRWYVIKMSFFB-KPVRICSOSA-N
SMILES [H+].[Cl-].O=C1N(C[C@@H]2CCCC3=CC=CC1=C23)[C@@H]1CN2CCC1CC2
Nom IUPAC hydrogen (5R)-3-[(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-3-azatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),9,11-trien-2-one chloride
Poids moléculaire (g/mol) 332.87
Poids de la formule 332.87