Learn More
Pamidronate disodium pentahydrate, MedChemExpress
Code produit 16488588
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488588 10 mg
16404467 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16488588 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0730
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
MedChemExpress Pamidronate disodium pentahydrate is a nitrogen-containing bisphosphonate, used to prevent osteoporosis.
Pamidronate disodium pentahydrate is a nitrogen-containing bisphosphonate, used to prevent osteoporosis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pamidronate disodium pentahydrate
Forme physique Solid
CAS 109552-15-0
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C3H19NNa2O12P2
Informations sur la solubilité H2O : 7.14 mg/mL (19.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.71 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES OC(P(O)(O[Na])=O)(CCN)P(O)(O[Na])=O.O.O.O.O.O
Poids moléculaire (g/mol) 369.11
Poids de la formule 369.11
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research