Learn More
OHAUS™ Accessoire PX PAN 300X225
Code produit 17961292 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Balance de précision
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
17961292 Balance de précision 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17961292 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30868077
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’accessoire PX PAN 300X225 est un accessoire pour la balance de précision PX12001 et la balance de précision PX12001/E.
  • Accessoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Balance de précision
Type Plateforme de balance