Learn More
PAN, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Code produit 15508824 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15508824 1 g Flacon en verre ambré à col large 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15508824 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur S89100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 85-85-8
Formule moléculaire C15H11N3O
Poids moléculaire (g/mol) 249.273
Clé InChI RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Synonyme 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
CID PubChem 5376264
Nom IUPAC (1E)-1-(pyridin-2-ylhydrazinylidene)naphthalen-2-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Spécification
Nom chimique ou matériau PAN
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Quantité 1 g
Poids de la formule 249.28
Qualité Réactif BAKER ANALYZED