Learn More
PAN Indicator, 0.1% (w/v) in Denatured Alcohol, Indicator for Complexometric Titrations, Ricca
Description
- PAN Indicator
- Available in 100 mL, 500 mL, and 1 L package sizes in amber glass containers
Spécification
Spécification
| CAS | 64-17-5, 67-56-1, 85-85-8 |
| Conditionnement | Amber Glass Container |
| Couleur | Amber |
| Quantité | 100 mL |
| Qualité | ACS |