Learn More
MedChemExpress Panaxadiol
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 460.73 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 19666-76-3 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 98.0% |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (217.05 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 20 mg/mL (43.41 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | 20(R)-Panaxadiol |
| Quantité | 10 mg |