missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Pancreatic Polypeptide, rat
Spécification
Spécification
| CAS | 90419-12-8 |
| Contenu et stockage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Poids moléculaire | 4398.87 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Synonyme | Rat pancreatic polypeptide |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?