Learn More
(±)-Panduratine A (>80 %), CVR
Code produit 30423788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30423788 1 mg
30420609 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30423788 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP1787501MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89837-52-5
Formule moléculaire C26H30O4
Poids moléculaire (g/mol) 406.51
Synonyme rel-2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)[(1R,2S,6R)-3-methyl-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-6-phenyl-3-cyclohexen-1-yl]-methanone, (1alpha,2alpha,6beta)-(±)-2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)[(1R,2S,6R)-3-methyl-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-6-phenyl-3-cyclohexen-1-yl]-methanone, (1alpha,2alpha,6beta)-2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)[(1R,2S,6R)-3-methyl-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-6-phenyl-3-cyclohexen-1-yl]-methanone
Nom IUPAC (2,6-dihydroxy-4-méthoxyphényl)-[(1R,2S,6R)-3-méthyl-2-(3-méthylbut-2-ényl)-6-phénylcyclohex-3-en-1-yl]méthanone
SMILES COc1cc(O)c(C(=O)[C@@H]2[C@H](CC=C(C)C)C(=CC[C@H]2c3ccccc3)C)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Panduratin A
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H30O4/c1-16(2)10-12-20-17(3)11-13-21(18-8-6-5-7-9-18)24(20)26(29)25-22(27)14-19(30-4)15-23(25)28/h5-11,14-15,20-21,24,27-28H,12-13H2,1-4H3/t20-,21+,24-/m1/s1
Poids de la formule 406.2144