Learn More
Motic™ Microscope trinoculaire vertical biologique Panthera C2
Description
- Cette solution révolutionnaire technique orientée vers l’avenir franchit un nouveau niveau dans la classe mondiale.
- Microscope trinoculaire Panthera C2 pour les sciences de la vie : Votre instrument pour les applications exigeantes.
- Ce modèle, avec une série complète de nouveaux plans achromatiques UC offrant un champ de vision de 22 mm, permet d’obtenir facilement des performances exceptionnelles.
- La conception de platine sans portoir brevetée intègre un support unique à deux lames permettant un fonctionnement à une main.
- L'éclairage est assuré par une source lumineuse halogène de 30 W, interchangeable avec des LED de 3 W, dans une configuration Köehler complète.
- Le Motic™ Le système LightTracer, avec son embout codé, son mode basse consommation intégré (marche/arrêt automatique) et son indicateur de retour LED, contribue à fluidifier votre flux de travail.
- Tête trinoculaire de type Siedentopf, 25° incliné, 360° pivotant (éclairage fixe divisé 50:50)
- Oculaires grand champ avec anneau oculaire haut UC-WF10X/22 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires et œilletons en caoutchouc
- Pièce nasale quintuple à codage inversé avec Motic™ LightTracer (Gestion intelligente de la lumière)
- Barrette lumineuse à LED
- CCIS™ Plan UC Achromatique (sans plomb)
- Système de mise au point coaxiale grossière et fine avec ajustement de la tension
- Platine mécanique compacte avec contrôle de platine coaxiale et support d’échantillon intégré à basse position sans portoir
- Éclairage Köehler avec éclairage interchangeable LED 3W et halogène 6V/30W
- USB port pour l'alimentation de la caméra
- Alimentation 100-240 V (CE) avec mode veille
Spécification
Spécification
| Type de condenseur | Condenseur Abbe N.A. codé, focalisable et centrable 0,90/1,25 avec fente pour les glissières pour contraste |
| Type d’affichage | Oculaire uniquement |
| Eyepiece | Grand champ UC-WF10X/22 mm avec réglage de dioptries sur les deux oculaires |
| Type de tête | Trinoculaire Siedentopf, pivotement 360°, inclinaison 25° |
| Type d’éclairage | Lumière transmise LED Koehler 3W et halogène quartz 6V/30W avec contrôle d’intensité |
| Pouvoir grossissant | 40X, 100X, 400X, 1000X |
| Modèle | Trinoculaire Panthera C2 |
| Types d’objectifs | Plan achromatique CCIS UC (sans Pb) |
| Gamme de produits | Panthera |
| Type de produit | Microscope trinoculaire biologique vertical Panthera C2 |
| Afficher plus |