Learn More
Motic™ Microscope trinoculaire vertical biologique Panthera C2
GREENER_CHOICE
Code produit 17679820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
40X, 100X (champ lumineux), 400X (contraste de phase)
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Modèle:
Panthera C2 Trinoculaire (Pack Contraste de Phase Simple)
Panthera C2 Trinoculaire (Pack Contraste de Phase)
Trinoculaire Panthera C2
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant Modèle unitSize
17679820 40X, 100X, 400X Trinoculaire Panthera C2 1 pièce
17689820 40X, 100X (champ lumineux), 400X (contraste de phase) Panthera C2 Trinoculaire (Pack Contraste de Phase Simple) 1 pièce
17699820 40X, 100X (champ lumineux), 400X (contraste de phase) Panthera C2 Trinoculaire (Pack Contraste de Phase) 1 pièce
17542845 40X, 100X, 400X, 1000X Trinoculaire Panthera C2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17679820 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100104601142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1900.00€
    1795.00€ / 1 pièces
    Économisez 105.00€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le microscope trinoculaire biologique vertical Panthera C2 est votre solution de laboratoire personnelle pour les applications exigeantes, avec un grand champ de vision de 22 mm. Le traceur de lumière Motic™ facilite l’observation avec le carrousel à code, la LED montrant l’intensité lumineuse et la fonction marche/arrêt automatique.
  • Cette solution révolutionnaire technique orientée vers l’avenir franchit un nouveau niveau dans la classe mondiale.
  • Microscope trinoculaire Panthera C2 pour les sciences de la vie : Votre instrument pour les applications exigeantes.
  • Ce modèle, avec une série complète de nouveaux plans achromatiques UC offrant un champ de vision de 22 mm, permet d’obtenir facilement des performances exceptionnelles.
  • La conception de platine sans portoir brevetée intègre un support unique à deux lames permettant un fonctionnement à une main.
  • L'éclairage est assuré par une source lumineuse halogène de 30 W, interchangeable avec des LED de 3 W, dans une configuration Köehler complète.
  • Le Motic™ Le système LightTracer, avec son embout codé, son mode basse consommation intégré (marche/arrêt automatique) et son indicateur de retour LED, contribue à fluidifier votre flux de travail.
  • Tête trinoculaire de type Siedentopf, 25° incliné, 360° pivotant (éclairage fixe divisé 50:50)
  • Oculaires grand champ avec anneau oculaire haut UC-WF10X/22 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires et œilletons en caoutchouc
  • Pièce nasale quintuple à codage inversé avec Motic™ LightTracer (Gestion intelligente de la lumière)
  • Barrette lumineuse à LED
  • CCIS™ Plan UC Achromatique (sans plomb)
  • Système de mise au point coaxiale grossière et fine avec ajustement de la tension
  • Platine mécanique compacte avec contrôle de platine coaxiale et support d’échantillon intégré à basse position sans portoir
  • Éclairage Köehler avec éclairage interchangeable LED 3W et halogène 6V/30W
  • USB port pour l'alimentation de la caméra
  • Alimentation 100-240 V (CE) avec mode veille
Spécification
Type de condenseur Condenseur Abbe N.A., focalisable 0,90 avec diaphragme à iris et fente
Type d’affichage Oculaire uniquement
Eyepiece Grand champ UC-WF10X/22 mm avec réglage de dioptries sur les deux oculaires
Type de tête Trinoculaire Siedentopf, pivotement 360°, inclinaison 25°
Type d’éclairage Lumière transmise LED Koehler 3W et halogène quartz 6V/30W avec contrôle d’intensité
Pouvoir grossissant 40X, 100X, 400X
Modèle Trinoculaire Panthera C2
Types d’objectifs Objectif plan achromatique CCIS UC PL 4X, 10X, 40X S
Gamme de produits Panthera
Type de produit Microscope trinoculaire biologique vertical Panthera C2
Comprend Cordon d’alimentation, filtre bleu, clé hexagonale Allen, couvercle anti-poussière en vinyle, ampoule HAL, Module à LED
Conception optique Infini
Distance d’utilisation 4X/0,10 (distance de travail de 30,5 mm), 10X/0,25 (distance de travail de 17,4 mm), 40X/0,65/S (distance de travail de 0,6 mm)
Dimensions (L x l x H) 282 x 210 x 396 mm
Poids (métrique) 8,4 kg