Learn More
Motic™ Microscope trinoculaire vertical biologique Panthera C2
Code produit 17699820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
40X, 100X (champ lumineux), 400X (contraste de phase)
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Modèle:
Panthera C2 Trinoculaire (Pack Contraste de Phase Simple)
Panthera C2 Trinoculaire (Pack Contraste de Phase)
Trinoculaire Panthera C2
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant Modèle Conditionnement
17699820 40X, 100X (champ lumineux), 400X (contraste de phase) Panthera C2 Trinoculaire (Pack Contraste de Phase) 1 pièce
17679820 40X, 100X, 400X Trinoculaire Panthera C2 1 pièce
17689820 40X, 100X (champ lumineux), 400X (contraste de phase) Panthera C2 Trinoculaire (Pack Contraste de Phase Simple) 1 pièce
17542845 40X, 100X, 400X, 1000X Trinoculaire Panthera C2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17699820 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100104601172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2710.24€
    2529.00€ / 1 pièces
    Économisez 181.24€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le microscope trinoculaire biologique vertical Panthera C2 est votre solution de laboratoire personnelle pour les applications exigeantes, avec un grand champ de vision de 22 mm. Le traceur de lumière Motic™ facilite l’observation avec le carrousel à code, la LED montrant l’intensité lumineuse et la fonction marche/arrêt automatique.
  • Cette solution révolutionnaire technique orientée vers l’avenir franchit un nouveau niveau dans la classe mondiale.
  • Microscope trinoculaire Panthera C2 pour les sciences de la vie : Votre instrument pour les applications exigeantes.
  • Ce modèle, avec une série complète de nouveaux plans achromatiques UC offrant un champ de vision de 22 mm, permet d’obtenir facilement des performances exceptionnelles.
  • La conception de platine sans portoir brevetée intègre un support unique à deux lames permettant un fonctionnement à une main.
  • L'éclairage est assuré par une source lumineuse halogène de 30 W, interchangeable avec des LED de 3 W, dans une configuration Köehler complète.
  • Le Motic™ Le système LightTracer, avec son embout codé, son mode basse consommation intégré (marche/arrêt automatique) et son indicateur de retour LED, contribue à fluidifier votre flux de travail.
  • Tête trinoculaire de type Siedentopf, 25° incliné, 360° pivotant (éclairage fixe divisé 50:50)
  • Oculaires grand champ avec anneau oculaire haut UC-WF10X/22 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires et œilletons en caoutchouc
  • Pièce nasale quintuple à codage inversé avec Motic™ LightTracer (Gestion intelligente de la lumière)
  • Barrette lumineuse à LED
  • CCIS™ Plan UC Achromatique (sans plomb)
  • Système de mise au point coaxiale grossière et fine avec ajustement de la tension
  • Platine mécanique compacte avec contrôle de platine coaxiale et support d’échantillon intégré à basse position sans portoir
  • Éclairage Köehler avec éclairage interchangeable LED 3W et halogène 6V/30W
  • USB port pour l'alimentation de la caméra
  • Alimentation 100-240 V (CE) avec mode veille
Spécification
Type de condenseur Contraste de phase 5 positions (BF, DF, Ph1, Ph2, Ph3), condenseur à tourelle
Type d’affichage Oculaire uniquement
Eyepiece Grand champ UC-WF10X/22 mm avec réglage de dioptries sur les deux oculaires
Type de tête Trinoculaire Siedentopf, pivotement 360°, inclinaison 25°
Type d’éclairage Lumière transmise LED Koehler 3W et halogène quartz 6V/30W avec contrôle d’intensité
Pouvoir grossissant 40X, 100X (champ lumineux), 400X (contraste de phase)
Modèle Panthera C2 Trinoculaire (Pack Contraste de Phase)
Types d’objectifs Objectif plan achromatique CCIS UC PL 4X, 10X, Ph40X S
Gamme de produits Panthera
Type de produit Microscope trinoculaire biologique vertical Panthera C2, boîtier de contraste de phase
Comprend Conditionnement spécial comprenant un objectif de contraste de phase PH40x, un condenseur à tourelle qui permet l’observation dans un champ lumineux, un champ noir, un contraste de phase et un centrage télescopique.
Conception optique Infini
Distance d’utilisation 4X/0,10 (distance de travail de 30,5 mm), 10X/0,25 (distance de travail de 17,4 mm), Ph40X/0,65/S (distance de travail de 0,6 mm)
Dimensions (L x l x H) 282 x 210 x 396 mm
Poids (métrique) 8,4 kg