Learn More
Motic™ Microscope numérique binoculaire Panthera Cloud
Code produit 17609830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types d’objectifs:
Objectifs achromatiques UC (4X, 10X, 40X(S), 100X(S-huile))
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types d’objectifs Conditionnement
17609830 Objectifs achromatiques UC (4X, 10X, 40X(S), 100X(S-huile)) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17609830 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100104601181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3670.00€
    3564.00€ / 1 pièces
    Économisez 106.00€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Panthera Cloud a été intelligemment conçu pour faciliter votre flux de travail grâce à une optique Ultra Contrast performante.
  • 25° Tête de Siedentopf binoculaire inclinée
  • Rotation à 360°°
  • Caméra SmartCam 5 MP
  • Performances optiques exceptionnelles grâce à l'optique à ultra-contraste (UC)
  • Réglage dioptrique : ±4
Spécification
Eyepiece WF 10X/22 mm
Type de tête Binoculaire
Type d’éclairage Éclairage Kohler
Pouvoir grossissant 10X
Types d’objectifs Objectifs achromatiques UC (4X, 10X, 40X(S), 100X(S-huile))