Learn More
Motic™ Microscope binoculaire vertical biologique Panthera E2
Description
- Le Panthera E2 est une version conçue pour l’enseignement.
- Il inclut une platine mécanique et la tête pivotante 360° est parfaite pour économiser l’espace de stockage de l’armoire après utilisation.
- Les objectifs de haute qualité Plan UC et un éclairage LED à consommation d’énergie ultra-faible efficace permettent à ce système d’être alimenté par une batterie pendant plusieurs heures, ce qui fait du Panthera E2 le microscope mobile parfait (batterie non incluse)
- Tête binoculaire, type Siedentopf, inclinaison à 25°, pivotement à 360° et rotation à 180°
- Oculaires grand champ avec anneau oculaire haut UC-WF10X/20 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires et œilletons en caoutchouc
- Tourelle quadruple inversée
- Barrette lumineuse à LED
- Plan achromatique CCIS UC (sans Pb)
- Système de mise au point coaxiale grossière et fine avec ajustement de la tension
- Platine mécanique coaxiale sans portoir intégrée à basse position (contrôle à droite)
- Condenseur Abbe N.A., focalisable 0,90 avec diaphragme à iris et fente
- Éclairage LED avec contrôle de l’intensité
- Port USB pour l’alimentation de la caméra
- Alimentation 100/240V (CE)
- Cordon d’alimentation, clé hexagonale Allen, couvercle anti-poussière en vinyle
Spécification
Spécification
| Type de condenseur | Condenseur Abbe N.A., focalisable 0,90/1,25 avec fente pour les glissières pour contraste |
| Eyepiece | Grand champ N-WF10X/20 mm avec réglage de dioptries sur les deux oculaires |
| Type de tête | Binoculaire Siedentopf, pivotement 360°, inclinaison 25° |
| Type d’éclairage | Lumière transmise LED 1 W Koehler fixe avec contrôle d’intensité |
| Pouvoir grossissant | 40X, 100X, 400X, 1000X |
| Modèle | Binoculaire Panthera E2 4X, 10X, 40X 100X (huile) |
| Types d’objectifs | Plan achromatique CCIS UC (sans Pb) |
| Gamme de produits | Panthera |
| Type de produit | Microscope binoculaire biologique vertical Panthera E2 |
| Conception optique | Infini |
| Afficher plus |