Learn More
Motic™ Microscope trinoculaire vertical biologique Panthera E2
Code produit 17649820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant Conditionnement
17649820 40X, 100X, 400X 1 pièce
17639820 40X, 100X, 400X, 1000X 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17649820 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100104601122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1528.52€
    1320.00€ / 1 pièces
    Économisez 208.52€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le microscope trinoculaire vertical biologique Panthera E2 a été conçu pour répondre aux exigences des laboratoires universitaires. Sa conception est conviviale. Il associe des matériaux de haute qualité et une ingénierie précise à une tête pivotante 360° spécialement conçue pour un stockage plus compact.
  • Le Panthera E2 est une version conçue pour l’enseignement.
  • Il inclut une platine mécanique et la tête pivotante 360° est parfaite pour économiser l’espace de stockage de l’armoire après utilisation.
  • Les objectifs de haute qualité Plan UC et un éclairage LED à consommation d’énergie ultra-faible efficace permettent à ce système d’être alimenté par une batterie pendant plusieurs heures, ce qui fait du Panthera E2 le microscope mobile parfait (batterie non incluse).
  • Tête trinoculaire de type Siedentopf, inclinaison 25°, pivotement 360°, rotation 180° (répartition de lumière fixe 50:50)
  • Oculaires grand champ avec anneau oculaire haut UC-WF10X/20 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires et œilletons en caoutchouc
  • Tourelle quadruple inversée
  • Barrette lumineuse à LED
  • Plan achromatique CCIS™ UC (sans Pb)
  • Système de mise au point coaxiale grossière et fine avec ajustement de la tension
  • Platine mécanique coaxiale sans portoir intégrée à basse position (contrôle à droite)
  • Condenseur Abbe N.A., focalisable 0,90 avec diaphragme à iris et fente
  • Éclairage LED avec contrôle de l’intensité
  • Port USB pour l’alimentation de la caméra
  • Alimentation 100/240V (CE)
  • Cordon d’alimentation, huile d’immersion (5 ml), clé hexagonale Allen, housse de protection en vinyle
Spécification
Type de condenseur Condenseur Abbe N.A., focalisable, centrable 0,90/1,25 avec fente pour les glissières pour contraste
Type d’affichage Oculaire uniquement
Eyepiece Grand champ N-WF10X/20 mm avec réglage de dioptries sur les deux oculaires
Type de tête Trinoculaire Siedentopf, pivotement 360°, inclinaison 25°
Type d’éclairage Lumière transmise LED 1 W Koehler fixe avec contrôle d’intensité
Pouvoir grossissant 40X, 100X, 400X
Modèle Trinoculaire Panthera E2 4X, 10X, 40X
Types d’objectifs Objectif plan achromatique CCIS UC PL 4X, 10X, 40X S
Gamme de produits Panthera
Type de produit Microscope trinoculaire biologique vertical Panthera E2
Conception optique Infini
Distance d’utilisation 4X/0,10 (distance de travail de 30,5 mm), 10X/0,25 (distance de travail de 17,4 mm), 40X/0,65/S (distance de travail de 0,6 mm)
Poids (métrique) 7,5 kg