Learn More
Motic™ Panthère TEC Matériel : Microscope trinoculaire vertical
Code produit 17138598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
BD/DF/RL
BF/RL
BF/RL/TL
PanBD/DF/RL/TL
Stage Size:
152,4 x 101,6 mm (6 x 4 po)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Stage Size unitSize
17138598 BF/RL 152,4 x 101,6 mm (6 x 4 po) 1 pièce
17148598 BF/RL/TL 152,4 x 101,6 mm (6 x 4 po) 1 pièce
17158598 BD/DF/RL 152,4 x 101,6 mm (6 x 4 po) 1 pièce
17143541 PanBD/DF/RL/TL 152,4 x 101,6 mm (6 x 4 po) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17138598 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100104600191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4465.00€
    4341.00€ / 1 pièces
    Économisez 124.00€
    2% de réduction
Expédition estimée: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette panthère TEC offre une grande valeur ajoutée pour l'inspection des semi-conducteurs et de divers autres matériaux, notamment dans le contrôle de la qualité industrielle et l'enseignement technique. Les contrastes en champ clair, en champ sombre et en polarisation croisée sont combinés avec une nouvelle technologie. unique-to-Motic™ L'éclairage segmenté contribue à la polyvalence de ce modèle.
La panthère TEC Elle est clairement axée sur les sciences des matériaux, comblant ainsi la dernière lacune de la famille Panthera. Le contraste en champ clair, en champ sombre et en polarisation simple, combiné à un nouvel éclairage segmenté, permet un éclairage incident oblique, idéal pour la détection de rayures ou d'autres défauts sur des surfaces planes et réfléchissantes sans avoir besoin de déplacer l'échantillon.
  • Plan LD BD Objectifs à haute performance d'imagerie, montés sur un porte-objectifs à codage 5x
  • L'intensité lumineuse pour chaque position de l'objectif est automatiquement mémorisée et sera répétée une fois l'objectif réorienté.
  • L'illuminateur Epi compact comporte un emplacement pour polariseur et analyseur, prêt pour le contraste de polarisation et la réduction des réflexions internes.
  • L'illuminateur comprend également des commandes permettant de faire varier la lumière incidente en fonction du mode (BF ou DF) et de l'angle d'éclairage.
  • Le champ de vision étendu offre une zone visuelle supérieure de 21 % à celle d'un système de base à champ de vision de 20 mm.
  • Division du faisceau (25° L'angle de vision est fixé à 50/50 (visuel/photo).
  • L'éclairage incident est assuré par une LED de 3 W à température de couleur sélectionnable.
  • Le support de type incident/transmis pour matériaux composites comprend en outre un système d'éclairage LED transmis avec 39 LED montées dans un condenseur LED (ici, une platine avec insert en verre sera utilisée).
Spécification
Type de tête Trinoculaire
Type d’éclairage LED
Modèle BF/RL
Types d’objectifs Plan LD BD
Champ de vision 22 mm
Couvre-nez 5 fois
Stage Size 152,4 x 101,6 mm (6 x 4 po)