Learn More
Motic™ Panthera TEC POL Microscope binoculaire
Code produit 17139368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types d’objectifs:
Plan achromatique CCIS™ UC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types d’objectifs Conditionnement
17139368 Plan achromatique CCIS™ UC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17139368 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100104600251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4340.00€
    4215.00€ / 1 pièces
    Économisez 125.00€
    2% de réduction
Expédition estimée: 02-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Panthera TEC POL Les microscopes de pointe sont conçus pour l’inspection de toutes sortes de matériaux polarisants présentant de la biréfringence et de la biréflexion.
Les Motic™ Panthera TEC POL modèles offrent une grande flexibilité pour l’inspection de toutes sortes de matériaux polarisants, d’échantillons transparents et d’échantillons opaques, des environnements éducatifs au contrôle qualité industriel. Même des structures biréfringentes transparentes issues de la biologie et de la médecine (cellules du muscle cardiaque, parois cellulaires secondaires, etc.) peuvent être détectées par une illumination complète Koehler avec une source lumineuse LED/halogène interchangeable.
  • Objectifs plan-achromatiques UC avec focus sur le montage sans contrainte pour une obscurité maximale du fond d’image
  • La source de lumière incidente LED de 3 W peut facilement être changée en différentes températures de couleur
  • Les supports incident/transmis offrent en outre un éclairage complet Koehler avec interchangeabilité LED/halogène
  • Étage rotatif 360° pour un positionnement facile de l’échantillon
  • Un tube intermédiaire avec lentille Bertrand focalisable et centralisable est préparé pour l’analyse conoscopique de cristaux et de minéraux
  • Tête de type Siedentopf inclinée 25°
  • Oculaires grand champ avec anneau oculaire haut UC-WF10X/22 mm avec ajustement dioptrique et œilletons en caoutchouc
  • Un oculaire avec réticule et pivot de positionnement
  • Corps intermédiaire avec analyseur rotatif 360°, objectif Bertrand et fente pour compensateurs
  • CCIS™ Objectifs achromatiques sans déformation UC PL P 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 60X/0.8/S
  • Motic Light Tracer : Mémoire lumineuse, mode veille, LED à nez codée à quintuple, inverti, et indicateur de mode
  • USB Port pour alimentation externe de caméra
Spécification
Type de condenseur Condenseur pivotant achromatique Abbe N.A. 0,90/0,13
Diaphragme Diaphragme Iris
Eyepiece Anneau oculaire haut grand champ 10X/22 mm
Type de tête binoculaire Sedentopf
Type d’éclairage Halogène/LED
Pouvoir grossissant 40X, 100X, 400X, 600X
Types d’objectifs Plan achromatique CCIS™ UC
Gamme de produits Panthera TEC POL
Type de produit Microscope polarisant
Champ de vision 22 mm
À utiliser avec (application) Observation d’échantillons avec biréfringence et biréflectance
Comprend Filtre bleu, cordon d’alimentation, couvercle anti-poussière, clé Allen, clé de quintuple réglable, Ampoule HAL de rechange, tableau des couleurs d’interférence, vis, 4 objectifs
Couvre-nez Quintuple inversé
Garantie 2 ans de pièces électriques / 5 ans de pièces mécaniques et optiques
Distance d’utilisation de 0,35 à 30,5 mm
Dimensions (L x l x H) 410 x 300 x 395 mm
Hauteur (impériale) 15,6 in
Hauteur (métrique) 395 mm
Poids (métrique) 10,4 kg
Tension 110/240 V