Learn More
Motic™ Panthera TEC POL (i) Microscope
Code produit 17199368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types d’objectifs:
Plan achromatique CCIS™ UC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types d’objectifs Conditionnement
17199368 Plan achromatique CCIS™ UC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17199368 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100403300151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4765.00€
    4629.00€ / 1 pièces
    Économisez 136.00€
    2% de réduction
Expédition estimée: 02-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Panthera TEC POL Les microscopes de pointe sont conçus pour l’inspection de toutes sortes de matériaux polarisants présentant de la biréfringence et de la biréflexion.
Les Motic™ Panthera TEC POL modèles offrent une grande flexibilité pour l’inspection de toutes sortes de matériaux polarisants, d’échantillons transparents et d’échantillons opaques, des environnements éducatifs au contrôle qualité industriel. Même des structures biréfringentes transparentes issues de la biologie et de la médecine (cellules du muscle cardiaque, parois cellulaires secondaires, etc.) peuvent être détectées par une illumination complète Koehler avec une source lumineuse LED/halogène interchangeable.
  • Objectifs plan-achromatiques UC avec focus sur le montage sans contrainte pour une obscurité maximale du fond d’image
  • La source de lumière incidente LED de 3 W peut facilement être changée en différentes températures de couleur
  • Les supports incident/transmis offrent en outre un éclairage complet Koehler avec interchangeabilité LED/halogène
  • Étage rotatif 360° pour un positionnement facile de l’échantillon
  • Un tube intermédiaire avec lentille Bertrand focalisable et centralisable est préparé pour l’analyse conoscopique de cristaux et de minéraux
  • Tête inclinée de type Siedentopf 25° avec caméra numérique à grande Wi-Fi vitesse intégrée
  • Oculaires grand champ avec anneau oculaire haut UC-WF10X/22 mm avec ajustement dioptrique et œilletons en caoutchouc
  • Un oculaire avec réticule et pivot de positionnement
  • Corps intermédiaire avec analyseur rotatif 360°, lentille Bertrand et fente pour compensateurs
  • CCIS™ Objectifs achromatiques sans déformation UC PL P 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 60X/0.8/S
  • Motic Light Tracer : Mémoire lumineuse, mode veille, LED à nez codée à quintuple, inverti, et indicateur de mode
  • Sortie HDMI, USB pour les appareils externes, Ethernet et Wi-Fi
  • Mode d’affichage en direct en Wi-Fi 1280 x 720, 1920 x 1080 pixels (Full HD), Ethernet 1280 x 720, 1920 x 1080 pixels (Full HD)
  • Mémoire interne de 5 Go
Spécification
Type de condenseur Condenseur pivotant achromatique Abbe N.A. 0,90/0,13
Transfert de données Wi-Fi (2,4 et 5 GHz), Ethernet
Type de caméra CMO Wi-Fi Appareil photo 4 MP
Type d’affichage Affichage en temps réel
Eyepiece Grand champ UC-WF10X/22 mm
Type de tête binoculaire Sedentopf
Type d’éclairage LED Koehler 3 W et halogène quartz 6 V/30 W avec contrôle d’intensité
Pouvoir grossissant 40X, 100X, 400X, 600X
Types d’objectifs Plan achromatique CCIS™ UC
Gamme de produits Panthera TEC POL
Type de produit Microscope polarisant
Résolution 4 MP
Champ de vision 22 mm
À utiliser avec (application) Observation d’échantillons avec biréfringence et biréflectance
Comprend Filtre bleu, cordon d’alimentation, couvercle anti-poussière, clé Allen, clé de quintuple réglable, Ampoule HAL de rechange, tableau des couleurs d’interférence, vis, 4 objectifs
Type de logiciel Motic™ Images Plus 3.0 pour Windows™, OSX et Linux, l’application MotiConnect pour iOS et Android
Garantie Caméra et pièces électriques 2 ans, pièces mécaniques et optiques 5 ans
Distance d’utilisation de 0,35 à 30,5 mm
Dimensions (L x l x H) 410 x 300 x 395 mm
Tension 110/240 V