Learn More
Pantoprazole N-oxyde, TRC
Code produit 30133077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133077 50 mg 50mg
30005169 25 mg 25mg
17955015 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133077 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP18301050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 953787-60-5
Formule moléculaire C16 H15 F2 N3 O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 399.37
Synonyme Pantoprazole N-Oxide, 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-1-oxido-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole
Nom IUPAC 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-diméthoxy-1-oxydopyridine-1-ium-2-yl)méthylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES COc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Pantoprazole N-Oxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-21(22)12(14(13)25-2)8-27(23)16-19-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20)
Poids de la formule 399.07
Pourcentage de pureté >95%