Learn More
Hydrate de sel de sodium de pantoprazole, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15547539 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15547539 1 g 1g
15557539 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15547539 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460870010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 718635-09-7 | C16H14F2N3NaO4S | 405.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 718635-09-7
Formule moléculaire C16H14F2N3NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 405.35
Numéro MDL MFCD08704580
Clé InChI YNWDKZIIWCEDEE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme pantoprazole sodium, pantoprazole sodium hydrate, pantozol hydrate, protonix hydrate, c16h14f2n3nao4s.h2o, sodium pantoprazole 1-hydrate, pantoprazole sodium hydrate hplc, 5-difluoromethoxy-2-3,4-dimethoxypyridin-2-yl methanesulfinyl-1-sodio-1,3-benzodiazole hydrate, 5-difluoromethoxy-2-3,4-dimethoxy-2-pyridinyl methyl sulfinyl-1h-benzimidazole sodium salt hydrate
CID PubChem 23684923
Nom IUPAC Sodium;5-(difluorométhoxy)-2-[(3,4-diméthoxypyridine-2-yl)méthylsulfinyl]benzimidazol-1-ide ; hydraté
SMILES [Na+].COC1=C(OC)C(CS(=O)C2=NC3=CC(OC(F)F)=CC=C3[N-]2)=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pantoprazole sodium salt hydrate
Point de fusion 151.0°C to 155.0°C
Spectre IR Authentique
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear solution
Poids de la formule 405.35
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pantoprazole sodium salt hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.