Learn More
Pantoprazole Sel de sodium, TRC
Code produit 30012155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012155 500 mg 500mg
30011161 250 mg 250mg
17901305 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012155 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP183000500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138786-67-1
Formule moléculaire C16 H14 F2 N3 O4 S . Na
Poids moléculaire (g/mol) 405.35
Synonyme Pantoprazole sodium, 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), 5-Difluoromethoxy-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Controloc, Nolpaza, Pantecta, Pantoloc, Pantoprazole sodium salt, Protonix, Somac, Zurcal
Nom IUPAC sodium ; 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-diméthoxypyridine-2-yl)méthylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
SMILES [Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Pantoprazole sodium
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1
Poids de la formule 405.0571