Learn More
Pantoprazole Sulfone, TRC
Code produit 30004366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004366 25 mg 25mg
30006943 100 mg 100mg
30004963 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004366 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP18301625MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127780-16-9
Formule moléculaire C16 H15 F2 N3 O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 399.37
Synonyme 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. A (EP), Pantoprazole Sulphone
Nom IUPAC 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridine-2-yl)méthylsulfonyl]-1H-benzimidazole
SMILES COc1ccnc(CS(=O)(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Pantoprazole Sulfone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-19-12(14(13)25-2)8-27(22,23)16-20-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
Poids de la formule 399.07
Pourcentage de pureté >95%